Merck
393983
Sigma-Aldrich
Benzophenone-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
Synonim(y):
2,3,4,5,6-pentadeuterobenzofenon
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COC6D5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,3D,4D,7D,8D
Klucz InChI
RWCCWEUUXYIKHB-DYVTXVBDSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
280.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kristina Kotnik et al.
Chemosphere, 147, 114-123 (2016-01-15)
This study investigates the environmental fate of eight benzophenone derivatives (the pharmaceutical ketoprofen, its phototransformation products 3-ethylbenzophenone and 3-acetylbenzophenone, and five benzophenone-type UV filters) by evaluating their photolytic behaviour. In addition, the genotoxicity of these compounds and the produced photodegradation