Kluczowe dokumenty
380016
Sodium thiosulfate pentahydrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Disodium thiosulfate pentahydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
Klucz InChI
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
380016-25G | 4061832985688 |
380016-5G |