Merck
379778
Sigma-Aldrich
Silver perchlorate monohydrate
99.999% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
AgClO4·H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba:
99.999% trace metals basis
Formularz:
crystalline
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
crystalline
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
zanieczyszczenia
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
O.[Ag].OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO4.H2O/c;2-1(3,4)5;/h;(H,2,3,4,5);1H2/q+1;;/p-1
Klucz InChI
IXFNJWPLHOWEPT-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Used to prepare silver 3,3′-dicyanodiphenylacetylene coordination networks for study of the effect of ligands on network structure toward the goal of engineering novel materials.
Piktogramy
Flame over circleCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Keith A. Hirsch et al.
Inorganic chemistry, 36(14), 2960-2968 (1997-07-02)
Coordination networks of 3,3'-dicyanodiphenylacetylene (3,3'-DCPA, 1) with silver(I) salts characterized by single-crystal X-ray analysis are described. Network topology is found to depend on both the counterion and solvent employed during crystallization. The conformation adopted by the ligand varies between planar