Kluczowe dokumenty
379379
2,7-Di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthene-4,5-dicarboxylic acid
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H30O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.50
Beilstein:
4210983
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cc(C(O)=O)c2Oc3c(cc(cc3C(C)(C)c2c1)C(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C25H30O5/c1-23(2,3)13-9-15(21(26)27)19-17(11-13)25(7,8)18-12-14(24(4,5)6)10-16(22(28)29)20(18)30-19/h9-12H,1-8H3,(H,26,27)(H,28,29)
Klucz InChI
VJSNHUACDSJJCU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kwas 2,7-di-tert-butylo-9,9-dimetyloksanteno-4,5-dikarboksylowy jest budulcem kwasu karboksylowego.
Zastosowanie
Kwas 2,7-di-tert-butylo-9,9-dimetyloksanteno-4,5-dikarboksylowy może być stosowany w syntezie monohydratu trisolwatu metanolu 2,7-di-tert-butylo-9,9-dimetylo-4,5-bis(4-tritylanilinokarbonylo)-9H-ksantenu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
2, 7-Di-tert-butyl-9, 9-dimethyl-4, 5-bis (4-tritylanilinocarbonyl)-9H-xanthene methanol trisolvate monohydrate.
Vysotsky MO and Schollmeyer D.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(1), o169-o171 (2006)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
379379-1G | 4061825922997 |