Merck
372900
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,1-diphenylurea
≥95.0%
Synonim(y):
N-Methyl-N′,N′-diphenylurea
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2NCONHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0%
Formularz
solid
mp
172-174 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CNC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14N2O/c1-15-14(17)16(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3,(H,15,17)
Klucz InChI
IMFYAZJNDOZIFV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Metylo-1,1-difenylomocznik jest podawany jako standard USP.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Łukasz Jedynak et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 83, 19-27 (2013-05-25)
An HPLC method for determination of related substances in temozolomide drug substance was developed. Particular attention was paid to the stability studies due to the fact that temozolomide is unstable in a solution and quickly decomposes to its main degradation