Kluczowe dokumenty
372749
Ellagic acid hydrate
technical grade
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Formularz
powder
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.Oc1cc2C(=O)Oc3c(O)c(O)cc4C(=O)Oc(c1O)c2-c34
InChI
1S/C14H6O8.H2O/c15-5-1-3-7-8-4(14(20)22-11(7)9(5)17)2-6(16)10(18)12(8)21-13(3)19;/h1-2,15-18H;1H2
Klucz InChI
UOZZJRXBNGVIKO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)