Merck
365718
Sigma-Aldrich
Methyltrioctylammonium bromide
97%
Synonim(y):
Trioctylmethylammonium bromide
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)6CH2]3N(Br)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.61
Beilstein:
6881659
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
37-40 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.BrH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-25H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
QLPMKRZYJPNIRP-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)