Kluczowe dokumenty
359785
8-Quinolinethiol hydrochloride
97%
Synonim(y):
8-Mercaptoquinoline hydrochloride, Thiooxine hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
165 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, dark orange-brown
ciąg SMILES
Cl[H].Sc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NS.ClH/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h1-6,11H;1H
Klucz InChI
RWBSBQAUAJSGHY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?