Merck
342114
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-methylbenzoic acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
mp
158-160 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
Cc1c(F)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
XMKZAIHFVHJGPV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 3-fluoro-2-metylobenzoesowy jest arylowym fluorowanym blokiem budulcowym.
Zastosowanie
Kwas 3-fluoro-2-metylobenzoesowy został użyty do wykrywania metodą GC-MS metabolitów z hodowli komórkowych zawierających 6-fluoro-3-metylofenol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K L Londry et al.
Applied and environmental microbiology, 59(7), 2229-2238 (1993-07-01)
Anaerobic sewage sludge was used to enrich a methanogenic m-cresol-degrading consortium. 6-Fluoro-3-methylphenol was synthesized and added to subcultures of the consortium with m-cresol. This caused the accumulation of 4-hydroxy-2-methylbenzoic acid. In a separate experiment, the addition of 3-fluorobenzoic acid caused