Merck
329991
Sigma-Aldrich
2-Chloromethyl-1,3-dioxolane
97%
Synonim(y):
Chloroacetaldehyde ethylene acetal
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.55
Beilstein:
103229
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449 (lit.)
bp
157-158 °C (lit.)
gęstość
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ether
ciąg SMILES
ClCC1OCCO1
InChI
1S/C4H7ClO2/c5-3-4-6-1-2-7-4/h4H,1-3H2
Klucz InChI
IKZOMJGRWIOEDP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Chlorometylo-1,3-dioksolan jest powszechnie stosowany w przemysłowych procesach produkcyjnych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
J Luong et al.
Journal of chromatography. A, 1255, 216-220 (2012-03-14)
Oxygenated compounds like methanol, ethanol, 1-propanol, 2-propanol, 1-butanol, acetaldehyde, crotonaldehyde, ethylene oxide, tetrahydrofuran, 1,4-dioxane, 1,3-dioxolane, and 2-chloromethyl-1,3-dioxolane are commonly encountered in industrial manufacturing processes. Despite the availability of a variety of column stationary phases for chromatographic separation, it is difficult