Merck
329177
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride
99%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH(OH)CH2N(CH3)3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]25/D −29°, c = 1 in H2O
mp
210 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CCl
InChI
1S/C6H15ClNO.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/t6-;/m1./s1
Klucz InChI
CSPHGSFZFWKVDL-FYZOBXCZSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Alison E Dowey et al.
Chirality, 28(4), 299-305 (2016-02-18)
Cationic trialkylammonium-substituted α-, β-, and γ-cyclodextrins containing trimethyl-, triethyl-, and tri-n-propylammonium substituent groups were synthesized and analyzed for utility as water-soluble chiral nuclear magnetic resonance (NMR) solvating agents. Racemic and enantiomerically pure (3-chloro-2-hydroxypropyl)trimethyl-, triethyl-, and tri-n-propyl ammonium chloride were synthesized