Merck
328839
Sigma-Aldrich
Diethylmethoxyborane solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
Diethylborinic acid methyl ester, Methyl diethylborinate
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2BOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
1.0 M in THF
gęstość
0.868 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCB(CC)OC
InChI
1S/C5H13BO/c1-4-6(5-2)7-3/h4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
FESAXEDIWWXCNG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Studying a catalyst for ring-opening metathesis polymerization / vinyl insertion polymerization
  • Reformatsky / quaternary Claisen condensations
  • Enantioselective synthesis of carba-furanose sugars
  • Borane-mediated control radical polymerization for synthesis of fluoropolymers
  • Homologation reactions with sulfonium ylides
  • Trialkylborane promoted adhesion to low surface energy plastics
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)