Merck
316431
Sigma-Aldrich
4-Isopropyl-3-methylphenol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHC6H3(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
crystals
mp
111-114 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)c1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)10-5-4-9(11)6-8(10)3/h4-7,11H,1-3H3
Klucz InChI
IJALWSVNUBBQRA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Nobuya Magori et al.
European journal of pharmacology, 819, 254-260 (2017-12-12)
Hinokitiol (β-thujaplicin) is a natural tropolone derivative contained in Chamaecyparis taiwanensis that has various actions including anti-inflammatory activities. Various plant-derived compounds inhibit compound action potentials (CAPs) in a manner dependent on the chemical structure of the compounds; however, the effects
Stuart J Lansdell et al.
Molecular pharmacology, 87(1), 87-95 (2014-10-24)
In common with other members of the Cys-loop family of pentameric ligand-gated ion channels, 5-hydroxytryptamine type 3 receptors (5-HT3Rs) are activated by the binding of a neurotransmitter to an extracellular orthosteric site, located at the interface of two adjacent receptor