Kluczowe dokumenty
310867
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CF3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
99%
mp
168-170 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-6-3-4(8(10,11)12)1-2-5(6)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
Klucz InChI
OCIYTBZXTFPSPI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Właściwości molekularne (zarówno steryczne, jak i elektronowe) kwasu 2-fluoro-4-(trifluorometylo)benzoesowego zostały zbadane przy użyciu orbitali molekularnych i metod empirycznych.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
F Y Ghauri et al.
Biochemical pharmacology, 44(10), 1935-1946 (1992-11-17)
An extensive set of computed molecular properties, both steric and electronic, have been calculated using molecular orbital and empirical methods for benzoic acid (1) and a congeneric series of substituted benzoic acids, i.e. 2-, 3- and 4-fluorobenzoic acids (2-4), 2-