Kluczowe dokumenty
374210
5-Bromoindoxyl acetate
98%
Synonim(y):
3-Acetoxy-5-bromoindole, O-Acetyl-5-bromoindoxyl
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
powder
mp
130-132 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
CC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)cc12
InChI
1S/C10H8BrNO2/c1-6(13)14-10-5-12-9-3-2-7(11)4-8(9)10/h2-5,12H,1H3
Klucz InChI
KFTGECHXNQBTNZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- jako substrat esterazy do badania aktywności niespecyficznej esterazy w matrycy rozwijającego się szkliwa bydlęcego
- w badaniach histochemicznych niespecyficznej esterazy najądrzy myszy
- jako substrat do badania aktywności esterazy w komórkach nabłonkowych tarczycy świnki morskiej i najądrza myszy
- w procedurze barwienia zamrożonych skrawków mięśni utrwalonych w zbuforowanym formaldehydzie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?