Merck
307041
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-pyrrolidinone
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
bp
123 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
67-69 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CCCN1c2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO/c12-10-7-4-8-11(10)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
Klucz InChI
JMVIVASFFKKFQK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A novel derivative of 1-phenyl-2-pyrrolidinone, blebbistatin, inhibits non-muscle myocin II activity with high specificity.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mark S Duxbury et al.
Biochemical and biophysical research communications, 313(4), 992-997 (2004-01-07)
Blebbistatin is a novel 1-phenyl-2-pyrrolidinone derivative capable of inhibiting non-muscle myosin II activity with a high degree of specificity. We examined the effects of blebbistatin on pancreatic adenocarcinoma cellular migration, invasion, adhesion, and spreading. Blebbistatin dose-dependently inhibited cellular migration and