30472
DCN 90
concentrate
Synonim(y):
DCN Surfactant Detergent
Poziom jakości
gęstość
1.084 g/mL at 20 °C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Totally effective surface-active cleaning agent for chemical, bacteriological and radiotechnical laboratory. Biodegradable.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?