Kluczowe dokumenty
300993
Copper(II) 2-pyrazinecarboxylate
97%
Synonim(y):
2-Pyrazinecarboxylic acid copper(II) salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
ciąg SMILES
O=C(O[Cu]OC(=O)c1cnccn1)c2cnccn2
InChI
1S/2C5H4N2O2.Cu/c2*8-5(9)4-3-6-1-2-7-4;/h2*1-3H,(H,8,9);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
CPDQQOYHCXKRBR-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)