Merck
298689
Sigma-Aldrich
DL-Isoleucine
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
DL-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
Beilstein:
1721790
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
290 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
Klucz InChI
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
Inne uwagi
A mixture of stereoisomers.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4