Merck
294128
Sigma-Aldrich
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
98%
Synonim(y):
Cesibor, Tetrakis(4-fluorophenyl)boron sodium
About This Item
Wzór liniowy:
(FC6H4)4BNa·2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
450.21
Beilstein:
4285808
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: boron
reagent type: catalyst
zanieczyszczenia
<2% acetone
ciąg SMILES
O.O.[Na+].Fc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(F)cc2)(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C24H16BF4.Na.2H2O/c26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20;;;/h1-16H;;2*1H2/q-1;+1;;
Klucz InChI
MSDGDEJOIBMWJD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate can be used as a cation exchanger in the preparation of:
  • Organic pseudoisocyanine nanoparticles.
  • Polymeric membrane sensors.
It can also be used as a dopant for valinomycin-based potassium-selective membranes.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analytical Chemistry, 57, 783-783 (1985)