Merck
293458
Sigma-Aldrich
Pentachlorocyclopropane
technical grade, 90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3HCl5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5169 (lit.)
tw
55-56 °C/7 mmHg (lit.)
gęstość
1.668 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
ClC1C(Cl)(Cl)C1(Cl)Cl
InChI
1S/C3HCl5/c4-1-2(5,6)3(1,7)8/h1H
Klucz InChI
IACJMSLMMMSESC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hydrogen-bonded complexes of pentachlorocyclopropane with the bases acetonitrile, ammonia, monomethylamine and dimethylamine have been isolated.
Zastosowanie
Pentachlorocyclopropane has been used in the preparation of:
  • tetrachlorocyclopropene via reaction with 18M aqueous KOH at 80-85°C
  • substituted phenyltrichlorocyclopropene derivatives
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrachlorocyclopropene and hexachlorocyclopropane from pentachlorocyclopropane.
Tobey SW and West R.
Tetrahedron Letters, 4(18), 1179-1182 (1963)
Alexander B Baker et al.
The journal of physical chemistry. A, 109(37), 8280-8289 (2006-07-13)
Hydrogen-bonded complexes of pentachlorocyclopropane with the bases acetonitrile, ammonia, monomethylamine, and dimethylamine have been isolated and characterized for the first time in argon matrices at 16 K. Coordination of the proton of pentachlorocyclopropane (Pccp) to the electron donor (N) of
Synthesis of Substituted Phenyltrichlorocyclopropene Derivatives Using Friedel-Crafts Reaction.
Choi S-K and Suk W-K.
Bull. Korean Chem. Soc., 2(3), 83-85 (1981)