Key Documents
286656
α-Methyl-DL-phenylalanine
98%
Synonim(y):
(±)-2-Amino-2-methyl-3-phenylpropionic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
293-294 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(N)(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c1-10(11,9(12)13)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7,11H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
HYOWVAAEQCNGLE-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?