Kluczowe dokumenty
279897
(R)-(−)-2-Phenylpropionic acid
97%
Synonim(y):
(R)-(−)-Hydratropic acid, (R)-HTA
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −72°, c = 1.6 in chloroform
czystość optyczna
ee: 98% (HPLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.523 (lit.)
tw
115 °C/1 mmHg (lit.)
mp
29-30 °C (lit.)
gęstość
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Klucz InChI
YPGCWEMNNLXISK-SSDOTTSWSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.