Merck
270881
Sigma-Aldrich
L-Cysteinesulfinic acid monohydrate
99%
Synonim(y):
3-sulfino-L-alanine
About This Item
Wzór liniowy:
HO2SCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +24°, c = 1 in 1 M HCl
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
163 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]O[H].N[C@@H](CS(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO4S.H2O/c4-2(3(5)6)1-9(7)8;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8);1H2/t2-;/m0./s1
Klucz InChI
YQIXTMZYGQXTCZ-DKWTVANSSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1