Merck
270512
Supelco
Heptane
HPLC grade, ≥99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.20
Beilstein:
1730763
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
bp:
98 °C (lit.)
98 °C
klasa czystości
HPLC grade
Poziom jakości
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
433 °F
oczyszczone przez
glass distillation
granice wybuchowości
7 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
<0.010% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0003%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
98 °C
mp
−91 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: insoluble
gęstość
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 197 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.40
λ: 220 nm Amax: 0.15
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
ciąg SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
n-heptan for analysis EMSURE&#174; Reag. Ph Eur
Supelco
1.04379
n-heptan
Bacterial phospholipid molecular species analysis by ion-pair reversed-phase HPLC/ESI/MS.
Mazzella N, et al.
Journal of Lipid Research, 45(7), 1355-1363 (2004)
A comprehensive modeling study of n-heptane oxidation.
Curran HJ, et al.
Combustion and Flame, 114(1), 149-177 (1998)
Chris G C Jacobs et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 60, 7-12 (2015-03-10)
Insects have been extraordinary successful in colonizing terrestrial habitats and this success is partly due to a protective cuticle that mainly contains chitin and proteins. The cuticle has been well studied in larvae and adults, but little attention has been
Arun K Kota et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(43), 5838-5843 (2012-08-30)
Hierarchically structured, superoleophobic surfaces are demonstrated that display one of the lowest contact angle hysteresis values ever reported - even with extremely low-surface-tension liquids such as n-heptane. Consequently, these surfaces allow, for the first time, even ≈2 μL n-heptane droplets
Bing Chen et al.
Journal of hazardous materials, 188(1-3), 369-374 (2011-02-26)
The influence of the initial fuel temperature on the burning behavior of n-heptane pool fire was experimentally studied at the State Key Laboratory of Fire Science (SKLFS) large test hall. Circular pool fires with diameters of 100mm, 141 mm, and