Merck
270180
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)-PROXYL
Synonim(y):
3-(Aminomethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H19N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
bp
128-131 °C/13 mmHg (lit.)
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)CC(CN)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H19N2O/c1-8(2)5-7(6-10)9(3,4)11(8)12/h7H,5-6,10H2,1-4H3
Klucz InChI
MMNYKXJVNIIIEG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Useful spin label for studying biological systems.
Used to study molecular diffusion into horse spleen ferritin and has been shown to be an effective nonthiol radioprotector.
Used in pharmacological studies of myeloperoxidase-mediated hypochlorous acid production inhibition
Reactant involved in:
  • Reduction reactions with nitroxides
  • Synthesis of adenosine methycarboxamides for use as cardioprotectants
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
X Yang et al.
Biophysical journal, 78(4), 2049-2059 (2000-03-29)
The detailed kinetics of permeation and effusion of small nitroxide spin probe radicals with the protein shells of horse spleen ferritin (HoSF) and human H-chain ferritin (HuHF) and a 3-fold channel variant D131H+E134H of HuHF were studied by electron paramagnetic