Merck
269875
Sigma-Aldrich
Toluene-d8
99 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5CD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.19
Beilstein:
1909300
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
≥99.00%
Formularz
liquid
zawiera
1 % (v/v) TMS
granice wybuchowości
0.34-6.3 % (lit.)
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0100% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494 (lit.)
bp
110 °C (lit.)
mp
-84 °C (lit.)
gęstość
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
Klucz InChI
YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and Visible-Light Photochromism of a Donor-Acceptor Type of Dimethyl 2, 3-bis (arylethynyl) fumarate.
Sakamoto R.
International Journal of Chemical Engineering and Applications, 7(1), 52-52 (2016)
Formation of deuterium atoms in the pyrolysis of toluene-d8 behind shock waves. Kinetics of the reaction C7D8+ H ? C7D7H + D
Rao VS and Skinner GB.
The Journal of Physical Chemistry, 88(94), 4362-4365 (1984)
Fourier transform NMR in liquids at high pressure. III. Spin-lattice relaxation in toluene-d8.
Wilbur DJ and Jonas J.
J. Chem. Phys. , 62(7), 2800-2807 (1975)
Freddy H Havaldar et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 58(4), 163-165 (2015-02-19)
A d4 -labeled isotopomer of deferasirox was synthesized as internal standard for use in a LC/mass spectroscopy (MS)/MS method developed for the simultaneous quantitative determination of deferasirox in human serum. d4 -deferasirox was synthesized from d8 -toluene.
Xiaoyong Lu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 19(9), 14292-14303 (2014-09-13)
Gated molecular encapsulations, with baskets of type 1, are postulated to occur by the mechanism in which solvent molecule penetrates the inner space of 1, through one of its apertures, while the residing guest simultaneously departs the cavity. In the