Kluczowe dokumenty
266205
Vanadium
foil, thickness 0.5 mm, 99.7% trace metals basis
Synonim(y):
Atomowy wanad, Pierwiastek wanadu
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
99.7% trace metals basis
Formularz
foil
rezystywność
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
grubość
0.5 mm
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
gęstość
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[V]
InChI
1S/V
Klucz InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Ilość
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.