Kluczowe dokumenty
GF35127378
Aluminium alloy 2319
wire, Al 94%/Cu 6%, 1.2 mm diameter, length 200 m
Synonim(y):
AX155160
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 351-273-78
Długość
200 m
średnica
1.2 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)