About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2Cl2N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.561 (lit.)
bp
158 °C (lit.)
gęstość
1.648 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1nsnc1Cl
InChI
1S/C2Cl2N2S/c3-1-2(4)6-7-5-1
Klucz InChI
YNZQOVYRCBAMEU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Zastosowano 3,4-dichloro-1,2,5-tiadiazol:
- jako cząsteczkę gościa do badania widm 13C NMR w stanie stałym związków inkluzyjnych 2,6-dimetylo-bicyklo[3.3.1]nonano-exo-2-exo-6-diolu z małymi cząsteczkami organicznymi
- w otrzymywaniu związków [1,2,5]tiadiazolo-3-ylo-piperazynowych
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
D Gizachew et al.
Solid state nuclear magnetic resonance, 3(2), 67-78 (1994-04-01)
Solid-state 13C nuclear magnetic resonance (NMR) spectra of a number of inclusion compounds of 2,6-dimethyl-bicyclo[3.3.1]nonane-exo-2-exo-6-diol (host) with small organic small molecules (guests) have been studied. With 3,4-dichloro-1,2,5-thiadiazole and tetrachloroethylene as guests, line splittings of the host resonances were observed due
A L Sabb et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(8), 1069-1071 (2001-05-01)
Amino acid derivatives of 1,2,5-thiadiazol-3-yl-piperazine related to (+)-WAY-100135 and WAY-100635 are potent 5-HT1A receptor agonists and antagonists, which have selective affinity for 5-HT1A receptors versus alpha1 and dopamine (D2, D3, and D4) receptors.
D Srinivas et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 31(1), 121-128 (2016-10-28)
1,2,5-Thiadiazoles are an important class of compounds mostly used in synthetic chemistry, and as herbicides, insecticides, drugs, organic conductors, etc. Recently, they have been used as a source for the generation and study of nitrile N-sulfides, RCNS, and its isomers.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
258903-250G | |
258903-50G | 4061826069622 |
258903-10G | 4061837604034 |
258903-10KG | |
258903-5KG |