Kluczowe dokumenty
256544
Cadmium telluride
powder, <250 μm, deposition grade, ≥99.98% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
deposition grade
Próba
≥99.98% trace metals basis
Postać
powder
wielkość cząstki
<250 μm
tw
1130 °C
mp
1092 °C
gęstość
6.2 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cd]=[Te]
InChI
1S/Cd.Te
Klucz InChI
RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?