Kluczowe dokumenty
255785
Potassium acetate
99.98% trace metals basis
Synonim(y):
Etanian potasu, Sól potasowa kwasu etanowego, Sól potasowa kwasu octowego
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.98% trace metals basis
Formularz
powder or chunks
przydatność reakcji
core: potassium
rozpuszczalność
H2O: soluble 98.2 g/L at 20 °C (completely)
gęstość
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?