Key Documents
229725
Lead(II) fluoride
99.99% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
powder and chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lead
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
824 °C (lit.)
gęstość
8.445 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[PbH2]F
InChI
1S/2FH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.