Merck
228605
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxyaniline
97%
Synonim(y):
3-Chloro-p-anisidine
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(OCH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.60
Beilstein:
879162
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
50-55 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(N)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClNO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,9H2,1H3
Klucz InChI
XQVCBOLNTSUFGD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Chloro-4-metoksyanilina jest anilinowym metabolitem chlorprofamu i została oznaczona ilościowo za pomocą micelarnej elektrokinetycznej chromatografii kapilarnej z detekcją fluorescencji indukowanej laserem.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eva Orejuela et al.
Electrophoresis, 26(15), 2991-2998 (2005-07-05)
A rapid, reliable method has been developed for the multi-residue analysis of aniline metabolites of chlorpropham in potato samples. The method involves the precolumn derivatization of aniline metabolites with 5-(4,6-dichloro-s-triazin-2-ylamino) fluorescein (DTAF) and their subsequent separation and determination by micellar