Kluczowe dokumenty
227412
N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine
97%
Synonim(y):
N,N-Dimethylneopentanediamine
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4355 (lit.)
bp
155-158 °C (lit.)
gęstość
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CN(C)CC(C)(C)CN
InChI
1S/C7H18N2/c1-7(2,5-8)6-9(3)4/h5-6,8H2,1-4H3
Klucz InChI
ULDIVZQLPBUHAG-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Grin2a(24409)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The pK1 and pK2 values of N,N,2,2-tetramethyl-1,3-propanediamine was determined.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
The Journal of Organic Chemistry, 40(12), 1795-1800 (1975)