Merck
225045
Sigma-Aldrich
2-(Phenylsulfonyl)aniline
97%
Synonim(y):
2-Aminophenyl phenyl sulfone
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SO2C6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
120-122 °C (lit.)
grupa funkcyjna
sulfone
ciąg SMILES
Nc1ccccc1S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO2S/c13-11-8-4-5-9-12(11)16(14,15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
Klucz InChI
JBCUKQQIWSWEOK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-(Phenylsulfonyl)aniline may be used in chemical synthesis.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)