Kluczowe dokumenty
144886
3-(Methylthio)aniline
97%
Synonim(y):
3-(Methylmercapto)aniline, 3-Aminothioanisole
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.637 (lit.)
bp
163-165 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thioether
ciąg SMILES
CSc1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H9NS/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,8H2,1H3
Klucz InChI
KCHLDNLIJVSRPK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?