Merck
223123
Sigma-Aldrich
L-Serine ethyl ester hydrochloride
99% (TLC)
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH(NH2)CO2C2H5·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.61
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99% (TLC)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −4.4°, c = 10.2 in ethanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
130-132 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C5H11NO3.ClH/c1-2-9-5(8)4(6)3-7;/h4,7H,2-3,6H2,1H3;1H/t4-;/m0./s1
Klucz InChI
JZJQCLZQSHLSFB-WCCKRBBISA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)