Kluczowe dokumenty
220892
1,4-Butanediol diglycidyl ether
≥95%
Synonim(y):
1,4-Bis(2,3-epoxypropyloxy)butane
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
~10 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
266 °C (lit.)
gęstość
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C(CCOCC1CO1)COCC2CO2
InChI
1S/C10H18O4/c1(3-11-5-9-7-13-9)2-4-12-6-10-8-14-10/h9-10H,1-8H2
Klucz InChI
SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- for preparing amylose, xylan and hydroxyethyl-cellulose
- to cross link polyethylenimine which also serves as a hole-blocking layer in organic solar cells
- to cross link hyaluronic acid into hydrogels
- for the activation of soluble dextran polymers.
- Amine or hydroxyl containing bis-epoxy supports are reacted with BDDE to form particles containing terminal epoxide group for immobilization reactions.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?