Merck
220329
Sigma-Aldrich
7-Methylcoumarin
≥98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98%
Formularz
solid
bp
171-172 °C/11 mmHg (lit.)
mp
128-130 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
Cc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c1-7-2-3-8-4-5-10(11)12-9(8)6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
DLHXRDUXNVEIEY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Potencjał antymitotyczny 7-metylokumaryny został zbadany w Allium sativum promeristem1.
Zastosowanie
7-metylokumarynę stosowano jako wzorzec wewnętrzny podczas jednoczesnego oznaczania związków furokumarynowych w osoczu szczurów metodą HPLC.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
K Ishihara et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 753(2), 309-314 (2001-05-04)
A simple and sensitive column-switching HPLC method was developed for the simultaneous determination of two furocoumarin compounds, byak-angelicin and oxypeucedanin hydrate, which are the main components of hot water extract of Angelica dahurica root (AE), in rat plasma. Plasma sample
Risto O Juvonen et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 46(1), 14-24 (2015-06-13)
1. Information about the metabolism of compounds is essential in drug discovery and development, risk assessment of chemicals and further development of predictive methods. 2. In vitro and in silico methods were applied to evaluate the metabolic and inhibitory properties of 6-methylcoumarin