Merck
209880
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-o-anisidine
≥98%
Synonim(y):
2-Methoxy-5-phenylaniline
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H3(OCH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
powder
Próba:
≥98%
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder
mp
82-83 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1N)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H13NO/c1-15-13-8-7-11(9-12(13)14)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,14H2,1H3
Klucz InChI
DTYBRSLINXBXMP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Phenyl-o-anisidine is a promising monomer for polyanilines studies. X-ray Diffraction and DFT studies of 5-phenyl-o-anisidine (2-methoxy-5-phenylaniline) have been reported.
Zastosowanie
5-Phenyl-o-anisidine (2-Methoxy-5-phenylaniline) was used in the synthesis of 2,4-diamino-5-methyl-6-substituted-pyrido[2,3-d]pyrimidines.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Gangjee et al.
Journal of medicinal chemistry, 40(4), 479-485 (1997-02-14)
Nine novel 2,4-diamino-5-methyl-6-substituted-pyrido[2,3-d]pyrimidines, 2-10, were synthesized as potential inhibitors of Pneumocystis carinii dihydrofolate reductase (pcDHFR) and Toxoplasma gondii dihydrofolate reductase (tgDHFR). Compounds 2-5 were designed as conformationally restricted analogues of trimetrexate (TMQ), in which rotation around tau 3 was constrained
X-ray Diffraction and DFT Studies of 2-Methoxy-5-phenylaniline.
Marques AT, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 38(4), 295-299 (2008)