Kluczowe dokumenty
203475
Ammonium hexachloroiridate(IV)
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Iridium(IV)-ammonium chloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤150 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
gęstość
2.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].Cl[Ir--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.2H3N/h6*1H;;2*1H3/q;;;;;;+4;;/p-4
Klucz InChI
LWNOUTCTZQNGEN-UHFFFAOYSA-J
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?