Merck
203300
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) sulfate octahydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Gadolinium(3+) trisulfate octahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Gd2(SO4)3 · 8H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
746.81
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: gadolinium
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
gęstość
3.01 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.[Gd+3].[Gd+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Gd.3H2O4S.8H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);8*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;/p-6
Klucz InChI
JBFCVGZGWFIPNK-UHFFFAOYSA-H
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1