Merck
202894
Sigma-Aldrich
Cadmium oxide
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Cadmia
About This Item
Wzór liniowy:
CdO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.41
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
eCl@ss:
38150602
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cadmium
gęstość
8.15 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Cd]
InChI
1S/Cd.O
Klucz InChI
CXKCTMHTOKXKQT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cadmium oxide (CdO) is a semiconducting material with high conductivity which isoptically transparent in the electromagnetic spectra. It has a direct bandgap of 2.28 eV and can form a single crystal material by metal organic vapor phase epitaxy (MOVPE) growth.
Zastosowanie
CdO can be used in the synthesis of cadmium selenide quantum dots for potential applications in photocatalysis. It is used as a transparent conducting oxide (TCO) which can further be used in a variety of opto-electronic devices.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Electrical and optical properties of Al doped cadmium oxide thin films deposited by radio frequency magnetron sputtering
Saha B, et al.
Solar Energy Materials and Solar Cells, 91(18), 1692-1697 (2007)
Yi-An Chen et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(7) (2019-08-03)
To the best of our knowledge, this report presents, for the first time, the schematic of the possible chemical reaction for a one-pot synthesis of Zn0.5Cd0.5Se alloy quantum dots (QDs) in the presence of low/high oleylamine (OLA) contents. For high
Bandgap and effective mass of epitaxial cadmium oxide
Jefferson PH, et al.
Applied Physics Letters, 92(2), 022101-022101 (2008)
Sachidananda Krishnamurthy et al.
ACS nano, 15(1), 575-587 (2021-01-01)
We synthesized PbS/CdS core/shell quantum dots (QDs) to have functional single-emitter properties for room-temperature, solid-state operation in the telecom O and S bands. Two shell-growth methods-cation exchange and successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR)-were employed to prepare QD heterostructures
Shahab Akhavan et al.
ACS nano, 11(6), 5430-5439 (2017-05-23)
Förster resonance energy transfer (FRET) interacted with localized surface plasmon (LSP) gives us the ability to overcome inadequate transfer of energy between donor and acceptor nanocrystals (NCs). In this paper, we show LSP-enhanced FRET in colloidal photosensors of NCs in
Produkty
Solwotermalna synteza nanocząstek: zastosowania od nanoobwodów i obwodów nanooptycznych do nanomagnetyki i biotechnologii.
Solvothermal synthesis is a method for preparing a variety of materials such as metals, semiconductors, ceramics, and polymers.
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis