Kluczowe dokumenty
195022
2-Ethyl-2-phenylmalonamide monohydrate
99%
Synonim(y):
PEMA
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
solid
mp
120 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amide
phenyl
ciąg SMILES
O.CCC(C(N)=O)(C(N)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14N2O2.H2O/c1-2-11(9(12)14,10(13)15)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,14)(H2,13,15);1H2
Klucz InChI
FZSBWHZDTUPYRX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
195022-250MG | |
195022-1G | 4061825583822 |