Merck
194182
Sigma-Aldrich
1,4-Pentanediol
99%
Synonim(y):
(±)-1,4-Pentanediol, 1,4-Dihydroxy-1-methylbutane, 1,4-Dihydroxypentane, 2,5-Pentanediol, 4-Hydroxy-1-pentanol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
tw
72-73 °C/0.03 mmHg (lit.)
gęstość
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(O)CCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(7)3-2-4-6/h5-7H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
GLOBUAZSRIOKLN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,4-Pentanediol on dehydration in water at 573K yields five-membered ether, 2-methyltetrahydrofuran.
Zastosowanie
1,4-Pentanediol was used in the preparation of poly(ortho ester).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jorge Heller et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 78(1-3), 133-141 (2002-01-05)
The preparation of drug delivery devices using solventless fabrication procedures is of significant interest and two such procedures are described. In one such procedure, powdered polymer and micronized protein are intimately mixed and then extruded into 1 mm strands that
Enhancement of cyclic ether formation from polyalcohol compounds in high temperature liquid water by high pressure carbon dioxide.
Yamaguchi A, et al.
Green Chemistry, 11(1), 48-52 (2009)