188220
5-Phenyl-1-pentanol
98%
Synonim(y):
Benzenepentanol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.516 (lit.)
tw
155 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O/c12-10-6-2-5-9-11-7-3-1-4-8-11/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
Klucz InChI
DPZMVZIQRMVBBW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- methoxy and fluorine analogs of N-(piperidinyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-5-(4-pentylphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide (O-1302)
- 2-[5-(4-iodophenyl)-pentyl]oxirane-2-carboxylic acid ethyl ester
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter