Kluczowe dokumenty
182648
Poly(vinyl cinnamate)
average Mn 40,000, powder
Synonim(y):
Cynamonian poliwinylu
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(O2CCH=CHC6H5)]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mn 40,000
ciąg SMILES
C=COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2.C2H4O/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-2-3/h1-7H,(H,10,11);2-3H,1H2/b7-6+;
Klucz InChI
HCCVHWNULIPQNY-UHDJGPCESA-N
Opis ogólny
Poly (vinyl cinnamate) is a cross-linkable conjugated polymer with a reactive functional group in the main chain. Its backbone contains polyvinyl alcohol and cinnamoyl groups.
Zastosowanie
Poly (vinyl cinnamate) has been used to study the cyclodimerization of poly (vinyl cinnamate) in solution using pyrylium and thiopyrylium salts. It can also be used to synthesize photocurable polymer gate dielectricsto fabricate cylindrical organic field-effect transistors.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?