Kluczowe dokumenty
180386
2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride
98%
Synonim(y):
2-Amino-1,1,1-trifluoroethane hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
220-222 °C (subl.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
fluoro
ciąg SMILES
Cl.NCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H4F3N.ClH/c3-2(4,5)1-6;/h1,6H2;1H
Klucz InChI
ZTUJDPKOHPKRMO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?