Kluczowe dokumenty
177687
Ethyl sorbate
98%
Synonim(y):
Ethyl trans,trans-2,4-hexadienoate
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494 (lit.)
bp
82-83 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3,5-7H,4H2,1-2H3/b5-3+,7-6+
Klucz InChI
OZZYKXXGCOLLLO-TWTPFVCWSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?